Documenti fondamentali
ENAH9453E305
Enamine
(3R,5S)-3-methyl-5-phenylmorpholine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.71
Numero MDL:
Punto di fusione
217-218
Iupac Name
(3R,5S)-3-methyl-5-phenylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-9-7-13-8-11(12-9)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,11-12H,7-8H2,1H3;1H/t9-,11-;/m1./s1
InChI
NGSNLLZWPJEGNT-FOKYBFFNSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101793
Melting Point
217-218
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101793
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)