Documenti fondamentali
ENAH9453E300
Enamine
5-isocyanato-6-methyl-2,3-dihydro-1,4-oxathiine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.19
Numero MDL:
Iupac Name
5-isocyanato-6-methyl-2,3-dihydro-1,4-oxathiine
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-5-6(7-4-8)10-3-2-9-5/h2-3H2,1H3
InChI
BGNUJDBOOHMBGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7169226
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7169226
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)