Documenti fondamentali
ENAH9453E2EA
Enamine
N-methyl-N-[(piperidin-2-yl)methyl]cyclohexanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.28
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(2-piperidinylmethyl)cyclohexanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2.2ClH/c1-15(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14-12;;/h12-14H,2-11H2,1H3;2*1H
InChI
NPZLBKYNIGOEJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18797353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18797353
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)