Documenti fondamentali
ENAH9453E270
Enamine
propan-2-yl 2-aminobutanoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
SKU del venditore: EN300-7734041-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7734041-100MG
CHF 163.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-6(8)7(9)10-5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
InChI
JYPZPJQJIKUEMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)