Documenti fondamentali
ENAH9453E1CB
Enamine
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxamide dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
SKU del venditore: EN300-27103892-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 423.30
100 MG
CHF 609.20
250 MG
CHF 849.70
500 MG
CHF 1’315.10
1 G
CHF 1’672.60
2.5 G
CHF 3’233.90
5 G
CHF 4’764.00
10 G
CHF 7’041.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27103892-50MG
CHF 423.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3O.2ClH/c9-7(12)8(1-2-8)11-5-3-10-4-6-11;;/h10H,1-6H2,(H2,9,12);2*1H
InChI
QOBQDYGQPWFVDH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103892
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27103892
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)