Documenti fondamentali
ENAH9453E1A9
Enamine
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
SKU del venditore: EN300-27102572-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27102572-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(chloromethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14ClNO2.ClH/c1-12-7(11)8(6-9)2-4-10-5-3-8;/h10H,2-6H2,1H3;1H
InChI
OXFQKBRPYKKHCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27102572
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)