Documenti fondamentali
ENAH9453E180
Enamine
6-[(2-amino-4-chloro-3-fluorophenyl)disulfanyl]-3-chloro-2-fluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.24
Numero MDL:
Iupac Name
6,6'-disulfanediylbis(3-chloro-2-fluoroaniline)
Inchi Code
1S/C12H8Cl2F2N2S2/c13-5-1-3-7(11(17)9(5)15)19-20-8-4-2-6(14)10(16)12(8)18/h1-4H,17-18H2
InChI
NQOUMHBIICXXQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108572
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27108572
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)