ENAH9453E001
Enamine
2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)aniline hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26983714-100MG
CHF 357.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26983714-100MG
CHF 357.00
Iupac Name
2-(perfluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F5N.ClH/c9-7(10,8(11,12)13)5-3-1-2-4-6(5)14;/h1-4H,14H2;1H
InChI
YDLUINFWDLJTKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983714
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)