Documenti fondamentali
ENAH9453DFDA
Enamine
(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 74.90
250 MG
CHF 86.60
500 MG
CHF 111.30
1 G
CHF 129.50
2.5 G
CHF 230.90
5 G
CHF 389.50
10 G
CHF 680.70
SKU del venditore: EN300-8166231-100MG
CHF 74.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 74.90
250 MG
CHF 86.60
500 MG
CHF 111.30
1 G
CHF 129.50
2.5 G
CHF 230.90
5 G
CHF 389.50
10 G
CHF 680.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-8166231-100MG
CHF 74.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-chloro-1-benzothien-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8ClNS.ClH/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(4-11)5-12-9;/h1-3,5H,4,11H2;1H
InChI
OZUMDTLZDCOKEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8166231
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8166231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)