Documenti fondamentali
ENAH9453DF8F
Enamine
tert-butyl 4-(hydrazinecarbonyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(hydrazinocarbonyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N4O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-6-4-13(5-7-14)8(15)12-11/h4-7,11H2,1-3H3,(H,12,15)
InChI
KLULCYVCVDSDPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12442359
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12442359
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)