Documenti fondamentali
ENAH9453DF73
Enamine
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-27100651-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.8
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27100651-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17ClN4O2S/c1-11(2,3)18-10(17)16-6-4-15(5-7-16)9-13-8(12)14-19-9/h4-7H2,1-3H3
InChI
ZZKZHPLTLFSQTO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)