Documenti fondamentali
ENAH9453DEE4
Enamine
N-methyl-4-{4-[(pyridin-4-yl)amino]phenoxy}pyridine-2-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.35
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-4-(4-(pyridin-4-ylamino)phenoxy)picolinamide
Inchi Code
1S/C18H16N4O2/c1-19-18(23)17-12-16(8-11-21-17)24-15-4-2-13(3-5-15)22-14-6-9-20-10-7-14/h2-12H,1H3,(H,19,23)(H,20,22)
InChI
LWQGKRITLBVBCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690394
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26690394