ENAH9453DEC9
Enamine
3-propyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-propyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3O2.ClH/c1-2-7-13-8(14)10(12-9(13)15)3-5-11-6-4-10;/h11H,2-7H2,1H3,(H,12,15);1H
InChI
YDDOOGZASAELJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981083
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)