Documenti fondamentali
ENAH9453DE15
Enamine
2-{3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.54
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12IN.ClH/c8-7-3-6(4-7,5-7)1-2-9;/h1-5,9H2;1H
InChI
AMDXIOQWRCENFC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983518
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983518
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)