Documenti fondamentali
ENAH9453DB90
Enamine
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.12
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5FN2O3/c1-12-5-3(7)4(6(10)11)8-2-9-5/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI
TZVXLXQBWRZBHT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)