Documenti fondamentali
ENAH9453DB51
Enamine
5-methyl-4-phenylfuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-8-10(7-11(15-8)12(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI
JQUQRAVKCSSXQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9492271
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9492271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)