Documenti fondamentali
ENAH9453DB45
Enamine
1-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’347.60
250 MG
CHF 1’901.40
500 MG
CHF 2’971.30
SKU del venditore: EN300-7971042-100MG
CHF 1’347.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’347.60
250 MG
CHF 1’901.40
500 MG
CHF 2’971.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7971042-100MG
CHF 1’347.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6-2-5-9-10(6)8(3-4-8)7(11)12/h2,5H,3-4H2,1H3,(H,11,12)
InChI
ORCFVUUFJIZMLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7971042
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7971042
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)