Documenti fondamentali
ENAH9453DA5A
Enamine
4-chloro-5-iodo-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.44
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-iodo-3-nitropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H2ClIN2O3/c6-3-2(7)1-8-5(10)4(3)9(11)12/h1H,(H,8,10)
InChI
VJWPUBQVUGCZGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979820
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26979820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)