Documenti fondamentali
ENAH9453DA13
Enamine
2-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-methyl-3-oxopiperazin-2-yl)acetic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 787.30
100 MG
CHF 1’014.80
250 MG
CHF 1’429.50
500 MG
CHF 2’223.80
1 G
CHF 2’838.70
2.5 G
CHF 5’521.90
5 G
CHF 8’149.20
10 G
CHF 12’059.60
SKU del venditore: EN300-26678733-50MG
CHF 787.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 787.30
100 MG
CHF 1’014.80
250 MG
CHF 1’429.50
500 MG
CHF 2’223.80
1 G
CHF 2’838.70
2.5 G
CHF 5’521.90
5 G
CHF 8’149.20
10 G
CHF 12’059.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.43
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26678733-50MG
CHF 787.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-methyl-3-oxopiperazin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H22N2O5/c1-23-10-11-24(19(21(23)27)12-20(25)26)22(28)29-13-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-13H2,1H3,(H,25,26)
InChI
HJOBHLVCGNOWDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678733
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678733
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)