Documenti fondamentali
ENAH9453DA0D
Enamine
methyl 4-(pyrrolidin-3-yl)benzoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 345.30
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 721.00
1 G
CHF 912.10
2.5 G
CHF 1’562.10
5 G
CHF 2’645.00
10 G
CHF 4’810.80
SKU del venditore: EN300-25745503-100MG
CHF 345.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 345.30
250 MG
CHF 474.00
500 MG
CHF 721.00
1 G
CHF 912.10
2.5 G
CHF 1’562.10
5 G
CHF 2’645.00
10 G
CHF 4’810.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-25745503-100MG
CHF 345.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(3-pyrrolidinyl)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-15-12(14)10-4-2-9(3-5-10)11-6-7-13-8-11;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H
InChI
DLPDERQRONOKLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25745503
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)