Documenti fondamentali
ENAH9453D854
Enamine
methyl 5-[1-(methylamino)cyclopropyl]furan-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.68
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-(1-(methylamino)cyclopropyl)furan-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-11-10(5-6-10)8-4-3-7(14-8)9(12)13-2;/h3-4,11H,5-6H2,1-2H3;1H
InChI
ZLVBIWLOPSNIQS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106361
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106361
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)