Documenti fondamentali
ENAH9453D717
Enamine
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
SKU del venditore: EN300-26893166-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26893166-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c12-9(13)8-7-10(5-6-11-8)3-1-2-4-10/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)
InChI
IZNGGFJHSRDFDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)