Documenti fondamentali
ENAH9453D5BD
Enamine
3-(dibromomethylidene)azetidine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
SKU del venditore: EN300-26980789-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26980789-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(dibromomethylene)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5Br2N.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-3;/h7H,1-2H2;1H
InChI
IMWHNJHEJGPYSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980789
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)