ENAH9453D59F
Enamine
3-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-121460-100MG
CHF 363.50
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-121460-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-6-5(9)2-1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
InChI
YWIZWDSBSPYJFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121460
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)