ENAH9453D446
Enamine
4-hydroxy-2-(2-oxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
About This Item
Iupac Name
4-hydroxy-2-(2-oxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C13H12N2O4/c16-9-5-1-3-7-10(9)13(19)15(12(7)18)8-4-2-6-14-11(8)17/h1,3,5,8,16H,2,4,6H2,(H,14,17)
InChI
MMQQNUSEXIFCQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623976
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)