Documenti fondamentali
ENAH9453D430
Enamine
methyl 2,2-dimethyl-6-oxocyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.24
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-6-oxocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-10(2)6-4-5-7(11)8(10)9(12)13-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI
LVRRGMFLSBNYAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095720
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3095720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)