Documenti fondamentali
ENAH9453D3C8
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 474.00
50 MG
CHF 654.70
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
SKU del venditore: EN300-7431006-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 474.00
50 MG
CHF 654.70
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’367.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7431006-100MG
CHF 474.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2,4-dihydropyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-9-2-4-6(8-9)11-3-5(10)7-4/h2H,3H2,1H3,(H,7,10)
InChI
NGCKQODDCGLUDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)