Documenti fondamentali
ENAH9453D395
Enamine
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
2.5 G
CHF 1’013.50
5 G
CHF 1’477.60
10 G
CHF 2’170.50
SKU del venditore: EN300-1273004-100MG
CHF 178.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
2.5 G
CHF 1’013.50
5 G
CHF 1’477.60
10 G
CHF 2’170.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1273004-100MG
CHF 178.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.2ClH/c1-14-4-6-15(7-5-14)12-3-2-10(9-16)8-11(12)13;;/h2-3,8-9H,4-7H2,1H3;2*1H
InChI
UENFENXCAYNCEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273004
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)