Documenti fondamentali
ENAH9453D342
Enamine
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
Scegli un formato
50 MG
CHF 787.30
100 MG
CHF 1’014.80
250 MG
CHF 1’429.50
500 MG
CHF 2’223.80
1 G
CHF 2’838.70
2.5 G
CHF 5’521.90
5 G
CHF 8’149.20
SKU del venditore: EN300-27081251-50MG
CHF 787.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 787.30
100 MG
CHF 1’014.80
250 MG
CHF 1’429.50
500 MG
CHF 2’223.80
1 G
CHF 2’838.70
2.5 G
CHF 5’521.90
5 G
CHF 8’149.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27081251-50MG
CHF 787.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-2-9-5-3-8(4-6-9)10-7-9/h1,8H,3-7H2
InChI
UNRNQCGEERKPOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)