Documenti fondamentali
ENAH942F308F
Enamine
4-chlorofuro[3,2-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.08
Numero MDL:
Iupac Name
4-chlorofuro[3,2-c]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3S/c8-7-4-3-6(14(9,11)12)13-5(4)1-2-10-7/h1-3H
InChI
PFXOQWRJTGIVMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177747
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177747
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)