Documenti fondamentali
ENAH942F2F0E
Enamine
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-8-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-8-ylamine
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-11-5-6-12-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4H,5-6,10H2,1H3
InChI
QNXQBHHHKHBBKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4300982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4300982
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)