Documenti fondamentali
ENAH942F2E9E
Enamine
1-methyl-1H,4H,6H,7H-thiopyrano[4,3-b]pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.26
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,4,6,7-tetrahydrothiino[4,3-b]pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2S/c1-10-7-2-3-13-5-6(7)4-8(10)9(11)12/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
ZQPSRUVLCYXTNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501023
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501023
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)