Documenti fondamentali
ENAH942F2D78
Enamine
8-cyclopropyloctan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.77
Numero MDL:
Iupac Name
8-cyclopropyloctan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c12-10-6-4-2-1-3-5-7-11-8-9-11;/h11H,1-10,12H2;1H
InChI
UGRRKCYTJIKESQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975518
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975518
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)