Documenti fondamentali
ENAH942F2B50
Enamine
tert-butyl N-[2-(pyrrolidin-3-yl)propan-2-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(pyrrolidin-3-yl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-12(4,5)9-6-7-13-8-9/h9,13H,6-8H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI
MNIHYAVDKLMINM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5204021
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5204021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)