Documenti fondamentali
ENAH942F2AE1
Enamine
1-(piperidin-4-yl)cyclobutan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero MDL:
Punto di fusione
166-168
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c11-9(4-1-5-9)8-2-6-10-7-3-8/h8,10-11H,1-7H2
InChI
WYJMQMMMJPHQFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6823240
Melting Point
166-168
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6823240
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)