Documenti fondamentali
ENAH942F2ACA
Enamine
7-fluoro-1H-indazol-5-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.13
Numero MDL:
Iupac Name
7-fluoro-1H-indazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H5FN2O/c8-6-2-5(11)1-4-3-9-10-7(4)6/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI
AHCITSAKULNLOU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7726924
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7726924
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)