Documenti fondamentali
ENAH942F2A7E
Enamine
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.05
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5H2,1H3
InChI
VZDHNNAARQPBCA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)