Documenti fondamentali
ENAH942F2820
Enamine
4-chloro-3-ethoxy-7-fluoroisoquinolin-1-ol
Scegli un formato
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
SKU del venditore: EN300-26976629-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26976629-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-ethoxy-7-fluoroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C11H9ClFNO2/c1-2-16-11-9(12)7-4-3-6(13)5-8(7)10(15)14-11/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15)
InChI
UZEGZCIQWNVWOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976629
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976629
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)