ENAH942F281E
Enamine
tert-butyl N-{1-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-hydroxyspiro[3.3]heptan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-7-12(9(8)14)5-4-6-12/h8-9,14H,4-7H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI
ARLDCHVHNKSLRC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976662
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)