ENAH93E75AFA
Enamine
2-(1,2-thiazol-4-yl)acetonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7125018-50MG
CHF 459.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7125018-50MG
CHF 459.70
Iupac Name
2-(isothiazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c6-2-1-5-3-7-8-4-5/h3-4H,1H2
InChI
MLNJONLMISNCEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7125018
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)