Documenti fondamentali
ENAH93E75ADF
Enamine
2-isocyanato-1-methoxybutane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-isocyanato-1-methoxybutane
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c1-3-6(4-9-2)7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI
AVJUKCDKRZHZDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6950920
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6950920
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)