Documenti fondamentali
ENAH93E75ACF
Enamine
2-(azetidin-3-yl)pyrimidine dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 346.60
100 MG
CHF 492.20
250 MG
CHF 684.60
500 MG
CHF 1’051.20
1 G
CHF 1’335.90
2.5 G
CHF 2’574.80
5 G
CHF 3’787.70
10 G
CHF 5’594.70
SKU del venditore: EN300-1605437-50MG
CHF 346.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 346.60
100 MG
CHF 492.20
250 MG
CHF 684.60
500 MG
CHF 1’051.20
1 G
CHF 1’335.90
2.5 G
CHF 2’574.80
5 G
CHF 3’787.70
10 G
CHF 5’594.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1605437-50MG
CHF 346.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.2ClH/c1-2-9-7(10-3-1)6-4-8-5-6;;/h1-3,6,8H,4-5H2;2*1H
InChI
UAFLLPDZOSIOPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605437
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)