Documenti fondamentali
ENAH93E75A3A
Enamine
3-fluoro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.63
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2;/h3-5,10H,1-2H3;1H
InChI
CZNRQOACJDKWDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621921
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621921
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)