ENAH93E759E2
Enamine
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-26620804-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-26620804-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
(2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(piperidin-2-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H24N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)8-9-6-4-5-7-14-9/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t9?,10-/m1/s1
InChI
CLBXRMZQUKCXFD-QVDQXJPCSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)