Documenti fondamentali
ENAH93E7556F
Enamine
1-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.65
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3S.ClH/c1-3(5)4-7-6-2-8-4;/h2-3H,5H2,1H3;1H
InChI
SOJCCEABBPIFFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673297
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673297
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)