Documenti fondamentali
ENAH93E7553C
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
1 G
CHF 1’849.40
2.5 G
CHF 3’579.70
5 G
CHF 5’277.50
10 G
CHF 7’802.10
SKU del venditore: EN300-26667725-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 464.90
100 MG
CHF 670.30
250 MG
CHF 936.80
500 MG
CHF 1’451.60
1 G
CHF 1’849.40
2.5 G
CHF 3’579.70
5 G
CHF 5’277.50
10 G
CHF 7’802.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26667725-50MG
CHF 464.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-6-5-10-8-4-7(9)2-3-11(6)8;/h5,7H,2-4,9H2,1H3;1H
InChI
ZDZCROVUKGFZAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)