Documenti fondamentali
ENAH93E7552A
Enamine
1-benzyl-3-(furan-2-yl)-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.3
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-(2-furyl)-4-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C15H15N3O/c1-11-14(13-8-5-9-19-13)17-18(15(11)16)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10,16H2,1H3
InChI
QQRTWCRMFWHWPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563509
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563509
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)