Documenti fondamentali
ENAH93E7547C
Enamine
4-(2,4-dichlorophenyl)oxan-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.14
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(14)3-5-15-6-4-11/h1-2,7H,3-6,14H2
InChI
OWTHKFWXZKQTSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2011799
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2011799
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)