Documenti fondamentali
ENAH93E75442
Enamine
N-(pyridin-2-yl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.18
Numero MDL:
Iupac Name
N-(pyridin-2-yl)piperidine-4-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3O.2ClH/c15-11(9-4-7-12-8-5-9)14-10-3-1-2-6-13-10;;/h1-3,6,9,12H,4-5,7-8H2,(H,13,14,15);2*1H
InChI
QJUDLYQDAKIESO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26681837
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)