Documenti fondamentali
ENAH93E75429
Enamine
2-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(pyridin-4-yl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9FN2.2ClH/c12-11-9(2-1-3-10(11)13)8-4-6-14-7-5-8;;/h1-7H,13H2;2*1H
InChI
HBEAKVVTBCZHPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26620133
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)